565415
Diethyl allylphosphonate
98%
Sinonimo/i:
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.4340 (lit.)
P. eboll.
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densità bulk
1.022 g/mL
Gruppo funzionale
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
- Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
- RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
- Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
- Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
- Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?