562165
2-Naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.951 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?