562076
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.950 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide solution can be used:
- As a starting material for the synthesis of diarylborinic acids, which on Suzuki coupling with vinyl triflate yield penultimate methyl ester.
- To prepare 3,5-dimethyl-p-terphenyl by reacting with biphenylsulfonate in the presence of dppfNiCl2 catalyst.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Preparation of unsymmetrical terphenyls via the nickel-catalyzed cross-coupling of alkyl biphenylsulfonates with aryl Grignard reagents
Cho C, et al.
Tetrahedron, 60(21), 4589-4599 (2004)
Suzuki reaction of a diarylborinic acid: one-pot preparation and cross-coupling of bis (3, 5-dimethylphenyl) borinic acid
Winkle DD and Schaab KM
Organic Process Research & Development, 5(4), 450-451 (2001)