557730
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)