555592
1-Nitro-2-naphthaldehyde
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c13-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)12(14)15/h1-7H
XQIMHJNMEFIADP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
On irradiation with UV light, 1-nitro-2-naphthaldehyde gets transformed into the corresponding nitroso acid.
Applicazioni
1-Nitro-2-naphthaldehyde (NAA) may be used to prepare the precursors required for the preparation of 3-acetoxy-2-methylene-3-(1-nitronaphth-2-yl)propanoate and ethyl 3-acetoxy-2-methylene-3-(1-nitronaphth-2-yl)propanoate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Materials and systems for two photon 3-D ROM devices.
IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 20(2), 203-212 (1997)
Organic letters, 9(13), 2453-2456 (2007-06-01)
The Baylis-Hillman acetates have been conveniently transformed into tri-/tetracyclic heterocyclic frameworks containing an important azocine moiety via one-pot multistep protocol involving alkylation, reduction, and cyclization sequence.