Documenti fondamentali
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Sinonimo/i:
C8 silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
12% carbon loading
Livello qualitativo
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)