552348
2-Carboxyethyl acrylate
contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
β-(Acryloyloxy)propionic acid, β-Carboxyethyl acrylate, 3-(Acryloyloxy)propionic acid, 3-Acryloyloxypropanoic acid, Acrylic acid 2-carboxyethyl ester, Acrylic acid dimer
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
pH
2.95 (10 wt. % in H2O)
P. eboll.
103 °C/19 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-6(9)10-4-3-5(7)8/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
CYUZOYPRAQASLN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter