454974
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinate
Sinonimo/i:
2-(Methacryloyloxy)ethyl hydrogen succinate, 2-Methacryloyloxyethyl succinate, 3-[2-(Methacryloyloxy)ethoxycarbonyl]propionic acid, 4-[2-(Methacryloyloxy)ethoxy]-4-oxobutanoic acid, Methacryloyloxyethyl succinate, Monomethacryloyloxyethyl succinate
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
750 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
267 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h1,3-6H2,2H3,(H,11,12)
ZEWLHMQYEZXSBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A monomer to prepare peptide-polymer matrix to fabricate multifunctional adhesive hybrid resin composites for dental restorations. MMES has one carboxylic acid functional group for peptide conjugation and a double bond for copolymerization with the polymer matrix.
- A precursor to synthesize CsPbBr3-based elastomers for flexible optoelectronic devices. The incorporation of MMES helps to improve elasticity, shape recovery, and flexibility.
- A monomer to synthesize poly(MMES-co-GDMA) monosized microbeads to prepare a multifunctional gold nanocatalyst for the removal of organic pollutant 4-Nitrophenol. MMES contributes to the polymer matrix formation, attachment of gold nanoparticles, and enables the catalyst to exhibit magnetic properties.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
324.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?