Documenti fondamentali
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
Sinonimo/i:
(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-Δ2,α-indolineacetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)-2,3-dihydroindole, 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline-ω-aldehyde, Fischer′s aldehyde, NSC 68048
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Descrizione generale
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde is an a,ß-unsaturated aldehyde.
Applicazioni
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde may be used in the preparation of 1,3,3-trimethyl-2-anilino-vinyl-3-H-indolium salts, which are mainly used as hemicyanine dyes in textile industry.
Reactant for preparation of:
  • Cyanine dyes
  • Photopolymer holographic recording materials
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)