Documenti fondamentali
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)