Documenti fondamentali
549495
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C[C@@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
XNKICCFGYSXSAI-GFCCVEGCSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a precursor for the preparation of trisubstituted dihydroisoquinoline derivatives via Bischler-Napieralski reaction.
Note legali
Product of Onyx Scientific, U.K.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The asymmetric Bischler-Napieralski reaction: preparation of 1, 3, 4-trisubstituted 1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinolines
Nicoletti M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 116-121 (2002)