Documenti fondamentali
549363
Sigma-Aldrich
Carbonylimidazole, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-Benzyloxybenzyl imidazole-1-carboxylate polymer-bound, Activated carbonate polymer-bound, Imidazole carbonate, polymer-bound, Imidazole carbonate, polymer-bound to Wang resin, Imidazole carboxylate-Wang resin, Wang imidazolide carbamate resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)