Documenti fondamentali
09657
Sigma-Aldrich
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~1.4 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC
B.O. Buckman et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1487-1487 (1998)
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)