547301
Allyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)