Documenti fondamentali
546658
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)