546461
MDMO-PPV
light-emitting polymer
Sinonimo/i:
MDMO-PPV
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 2.2 eV
PM
Mn ~120,000
Solubilità
toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, cyclohexanone: soluble
Fluorescenza
λex 485 nm; λem 555 nm in toluene
Energia dell’orbitale
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.2 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV:PC61BM (1:4)/LiF/Al
Stringa SMILE
COc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1C=C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.