Documenti fondamentali
543993
Sigma-Aldrich
N-(5-Hexynyl)phthalimide
≥95%
Sinonimo/i:
6-Phthalimido-1-hexyne, N-Hex-5-ynylphthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
O=C1N(CCCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C14H13NO2/c1-2-3-4-7-10-15-13(16)11-8-5-6-9-12(11)14(15)17/h1,5-6,8-9H,3-4,7,10H2
WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-(5-Hexynyl)phthalimide is an N-alkyl substituted phthalimide derivative.
Applicazioni
N-(5-Hexynyl)phthalimide may be used as a precursor to form silicon-carbon monolayers on silicon nanowires (SiNWs). It may also be used in the preparation of N-(5-(phenylamino)hexyl)phthalimide.
Reactant for:
  • TBAF-catalyzed monoreduction
  • Ruthenium-catalyzed hydrative conjugative addition to alkenes
  • Regioselective nickel-catalyzed carbocyanation reactions
  • Zinc-catalyzed intermolecular hydroaminations
  • Copper catalyzed cycloaddition with azides
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selective Biofunctionalization all-(111) Surface Silicon Nanowires
Masood M, et al.
MRS Proceedings, 1236 (2009)
General Zinc?Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Terminal Alkynes.
Alex K, et al.
ChemSusChem, 1(4), 333-338 (2008)