Documenti fondamentali
543624
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-3-formylchromone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
155-160 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Applicazioni
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of the following fluorine-containing chromone-tetrazoles:
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pedro A Cano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12436-12449 (2015-07-18)
In vitro studies to fourteen previously synthesized chromone-tetrazoles and four novel fluorine-containing analogs were conducted against pathogenic protozoan (Entamoeba histolytica), pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus), and human fungal pathogens (Sporothrix schenckii, Candida albicans, and Candida tropicalis), which have