Documenti fondamentali
543039
Sigma-Aldrich
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Sinonimo/i:
(R)-2,3-Cyclohexylideneglyceraldehyde, (R)-Cyclohexylideneglyceraldehyde, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde, O,O-Cyclohexylidene-(R)-glyceraldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]/D 60±10° in chloroform
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
Densità
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
ketal
Stringa SMILE
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Proline-catalyzed Diels Alder reaction
  • Stereodivergent synthesis of carbahexofuranoses employing a Wittig olefination-Claisen rearrangement protocol
  • Wittig reactions
  • Crotylation reactions
  • Asymmetric synthesis of Goniothalesdiol A via stereocontrolled allylation and base-catalyzed oxy-Michael addition
Used as a building block.
Altre note
Contains varying amounts of polymer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 60, 585-587 (1995)