Documenti fondamentali
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
Sinonimo/i:
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.59 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carbonate
Stringa SMILE
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in