Documenti fondamentali
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Light-Emitting Polymers