535583
p-Divinylbenzene
85%
Sinonimo/i:
1,4-Diethenylbenzene, 1,4-Divinylbenzene
Saggio
85%
contiene
3000 ppm hydroquinone as stabilizer
Composizione
meta isomer, ~10 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3-8H,1-2H2
WEERVPDNCOGWJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?