Documenti fondamentali
533351
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride can be used as a substrate in the palladium-catalyzed synthesis of 1-phenyl-2,5-hexanedione derivatives using methyl vinyl ketone and carbon monoxide.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pd (0)-catalyzed conjugate addition of benzylzinc chlorides to α, β-enones in an atmosphere of carbon monoxide: Preparation of 1, 4-diketones
Yuguchi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(3), 908-914 (2004)