Documenti fondamentali
499455
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.946 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)