Documenti fondamentali
497762
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.96 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
JIWPVHAJWTWEJB-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)