Key Documents
532495
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
2090422
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
184-188 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3