Documenti fondamentali
532371
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)