528013
Dimethyl disulfide
≥99%
Sinonimo/i:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
>572 °F
Limite di esplosione
16 %
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
109 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
Stringa SMILE
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
- In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
- To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
- Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
- In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
- In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Upper respiratory tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?