52605
Hexamethonium hydroxide solution
~0.1 M in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dihydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
~0.1 M in H2O
Impurezze
≤0.01% halides (as bromide)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].[OH-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2H2O/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H2/q+2;;/p-2
GYLUMIIRFKDCKI-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?