Key Documents
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
290-295 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters and determination of Lewis acidity
  • Synthesis of benzopyranone derivatives as GABAA receptor modulators
  • Synthesis of multisubstituted olefins and conjugate dienes
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of fluorinated aromatic poly(ether-amide)s
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3