Documenti fondamentali
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.633 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
thioether
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)