522015
Cloroformio-d
99.8 atom % D
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99.00%
Confezionamento
pk of 10 × 0.6 mL
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?