Key Documents
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)