520624
Platinum(IV) oxide hydrate
≥99.9%
Sinonimo/i:
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
Saggio
≥99.9%
Composizione
Pt, 77-81%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)