Documenti fondamentali
520586
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(acetylacetonate)
95%
Sinonimo/i:
Sn(acac)Bu2
About This Item
Formula condensata:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
low-melting solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.5110 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Punto di fusione
26 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
thymus gland
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)