518174
Tin(II) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Stannous oxide, Tin monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?