515213
Methyl 3-indoleglyoxylate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 2-(indol-3-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
VFIJGAWYVXDYLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Reactant for preparation of sotrastaurin analogs as protein kinase inhibitors
- Reactant for synthesis of GSK-3 inhibitors
- Reactant for Diels-Alder cycloaddition
- Reactant for preparation of a Janus kinase 3 inhibitor
- Reactant for synthesis of cephalandole alkaloids
- Reactant for stereoselective preparation of COX-2 inhibitor as anticancer agent
- Reactant for synthesis of cycloalkene indole carbazole alkaloids via ring-closing metathesis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities