Documenti fondamentali
515051
Sigma-Aldrich
Potassium ethoxide solution
24 wt. % in ethanol
Sinonimo/i:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
About This Item
Formula condensata:
KOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
24 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.39
Densità
0.894 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2