513016
3-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
(m-Cyanophenyl)boronic acid, 3-Cyanobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
298 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Cyanophenylboronic acid can be used:
- As an intermediate in the synthesis of piperidine-based MCH R1 antagonists.
- As a substrate in the Suzuki coupling reactions to prepare 4-aryl-1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
- As an intermediate in the synthesis of biaryl-based phenylalanine amino acid analogs, which are used as kainate receptors ligands.
- To prepare phenylimidazole-based Ir(III) complexes for phosphorescent blue OLED applications.
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A convenient synthesis of 4-aryl-1, 8-naphthyridin-2 (1H)-ones by the Suzuki coupling
Ban H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6021-6023 (2003)