Documenti fondamentali
511544
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-indanone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Impurezze
<3% acetone
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,10H,1,4H2
ZRKQOVXGDIZYDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Hydroxy-1-indanone is a 1-indanone derivative.
Applicazioni
5-Hydroxy-1-indanone may be used in the preparation of (5-hydroxy-indan-(1E)-ylidene)-acetic acid and 5-[2-(phenyl)ethoxy]-1-indanone. It may be used as a starting material in the multi-step synthesis of 5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one analogs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Geometric and solvent effects on intramolecular phenolic hydrogen abstraction by carbonyl n,p* and p,p* triplets.
Lathioor EC and Leigh WJ.
Canadian Journal of Chemistry, 79(12), 1851-1863 (2001)
On the involvement of single-bond rotation in the primary photochemistry of photoactive yellow protein.
Stahl AD, et al.
Biophysical Journal, 101(5), 1184-1192 (2011)
J Reniers et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(12), 6104-6111 (2011-10-25)
Previous studies on 5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one derivatives as inhibitors of MAO-B revealed that it was possible to increase the MAO-B inhibitory potency of 5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-ones by substituting the central heterocycle in the 3-position or C-8 with lipophilic groups which occupy the substrate cavity