Documenti fondamentali
510742
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine
Sinonimo/i:
Diphenylcyclohexylphosphine
About This Item
Formula condensata:
C6H11P(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Livello qualitativo
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JRD0786-1G4061825167633
510742-1G
510742-5G4061833324271