50690
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate
technical, ~90% (T)
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
~90% (T)
Forma fisica
solid
Impurezze
~10% water
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?