498513
5-Ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - (THF)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?