497894
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.971 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
4-Cyanobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by coupling with organic halides or triflates.
It can also be used as a reactant to prepare:
It can also be used as a reactant to prepare:
- 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.
- α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - (THF)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?