49661
Methyl 4-pentenoate
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Pentenoic acid methyl ester, Allylacetic acid methyl ester, Methyl allylacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.415
n20/D 1.415
Gruppo funzionale
allyl
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
SHCSFZHSNSGTOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?