Documenti fondamentali
493503
Sigma-Aldrich
Vinyl-d3 bromide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1551 mmHg ( 37.8 °C)
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Temp. autoaccensione
986 °F
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
16 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-139 °C (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)