492205
Diethyl acetamidomalonate-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
185 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
WGK 3