Documenti fondamentali
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic acid-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinonimo/i:
4-Fluorobenzoic-carboxy-13C-2,3,5,6-d4-acid
About This Item
Formula condensata:
FC6D413CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)