Documenti
491543
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
ClC6H413CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
45-50 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i5+1
AVPYQKSLYISFPO-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.00 °C - closed cup