Key Documents
49070
Sigma-Aldrich
(−)-Globulol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Beilstein:
3195922
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
Punto di fusione
87-89 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]2(C)O)C3(C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N
Descrizione generale
Globulol is a sesquiterpene that is isolated from Eucalyptus globulus Labill (Myrtaceae) fruits and leaves of Schinus areira. Globulol is a sweet, fruity, and green flavored chemical which can be found in different food products, including peppermint, orange mint, spearmint, and sweet bay. Globulol has also been reported as an active antioxidant and an antifungal agent.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bioactive Sesquiterpene Obtained from Schinus areira L.(Anacardiaceae) Essential Oil
Proceedings, 41(1), 85-85 (2019)
Antimicrobial activity of globulol isolated from the fruits of Eucalyptus globulus Labill
Tan M, et al.
Natural product research, 22(7), 569-575 (2008)